Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe B con beccuccio
Codice prodotto. p-8011833
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10029000
Marca: Hirschmann™ 2200193
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class B Measuring Cylinders, Amber Stain Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With spout, short line
  • Amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color Brown
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class B
Altezza (sistema metrico) 470 mm
Tolerance Metric ±7.5 mL
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Graduazioni 10 ml
Limite di errore 7.5