Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders with NS Ground
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Short line, blue graduation
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Tipo | Graduated Mixing Cylinder |
| Tolleranza | ±0.375 mL |
| Materiale | Glass |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Classe | B |
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Altezza (sistema metrico) | 193 mm |
| Vedi altri risultati |