Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders with NS Ground
Codice prodotto. 11842861
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11842861
Marca: Hirschmann™ 2330190
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class B Measuring Cylinders with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground and polyethylene stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Short line, blue graduation
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Tipo Graduated Mixing Cylinder
Tolleranza ±3.75 mL
Materiale Glass
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe B
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Altezza (sistema metrico) 425 mm
Include Tappo in polietilene
Stopper Material Polietilene
Graduazioni 5 ml