Learn More
Kartell™ Cilindro di misurazione di classe B alto in PMP
Codice prodotto. 15855577
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15855577
Marca: Kartell™ 0257500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In TPX™ (PMP) per garantire una trasparenza cristallina e un'eccellente resistenza termica e chimica. I cilindri di misurazione alti Kartell™ in TPX™ offrono una soluzione migliore per la misurazione dei liquidi in laboratorio.
  • Autoclavabile
  • Tollera temperature dei liquidi fino a 170 °C
  • Base esagonale per la stabilità, beccuccio integrale per erogazione agevole
  • Senza umettanti, senza menisco
  • Graduazioni con inchiostro indelebile permanente per la riproducibilità
  • Compatibilità con alimenti
  • A norma ISO 6706-1981 (E), BS 5404 Parte 2 1977
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±5 mL
Certificazione/Conformità ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977
Classe B
Bilancia Segni di graduazione permanenti
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Quantità 1 ciascuno
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile
Temperatura max 170 °C
Suddivisione 5 ml
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Scale Color Blu
Base Type Pentagonale
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Tipo Cilindro dosatore