Learn More
VITLAB™ Cilindri graduati di classe B in polipropilene con scala graduata in rilievo blu
Click to view available options
Graduazioni:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Highly transparent polypropylene graduated cylinder
- Hexagonal base with bottom studs provides high stability
- Calibrated (In)
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
- Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Specifica
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Tolleranza | ±1 ml |
| Certificazione/Conformità | Tolleranze di Classe B in base a DIN 12681/ISO 6706 |
| N. per custodia | Confezione da 6 |
| Classe | B |
| Diametro (sistema metrico) | 27 mm |
| Graduazioni | 1 ml |
| Limite di errore | ±1 ml |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Industry and Volume Measurement |
| Vedi altri risultati |