Learn More
VITLAB™ Cilindri graduati di classe B in polipropilene con scala graduata in rilievo blu
Click to view available options
Graduazioni:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Highly transparent polypropylene graduated cylinder
- Hexagonal base with bottom studs provides high stability
- Calibrated (In)
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
- Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Specifica
| Tolleranza | ±0,5 ml |
| Classe | B |
| Graduazioni | 0.5 ml |
| Limite di errore | ±0.5 ml |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Industry and Volume Measurement |
| Scale Color | Blu |
| Base Type | Esagonale |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Tipo | Cilindro graduato |