Learn More
VITLAB™ Cilindri graduati di classe B in polipropilene con scala graduata in rilievo blu
Codice prodotto. 15782106
Click to view available options
Graduazioni:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 15782106
Marca: VITLAB™ 652081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cilindri indicati per l'industria alimentare e la misurazione dei volumi. I cilindri graduati VITLAB™ di Classe B in polipropilene con scala graduata in rilievo blu e marcature ad anello nei punti principali della scala consentono un'agevole lettura.
  • Highly transparent polypropylene graduated cylinder
  • Hexagonal base with bottom studs provides high stability
  • Calibrated (In)
  • Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
  • Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Tolleranza ±10 ml
Classe B
Graduazioni 10 ml
Limite di errore ±10 ml
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Food Industry and Volume Measurement
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Tipo Cilindro dosatore