Learn More
Vitlab™ Cilindro di misurazione di classe B alto in polipropilene
Codice prodotto. 11833662
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11833662
Marca: Vitlab™ 650081
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these cylinders for applications in the food industry. VITLAB™ Class B Polypropylene Tall-Form Measuring Cylinders feature graduated scales that are molded into the material and remain visible after daily cleaning in the dishwasher. Hexagonal base with bottom studs provides high stability.
  • Highly transparent cylinder
  • Raised scale and ring marks at the primary scale points
  • The scale structure is also available with a blue embossing
  • Calibrated (In)
  • Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706
  • Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
  • Because of the hydrophobic characteristics of the cylinders, the measured liquid quantity (In) is the same as the delivered quantity (Ex)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±2 mL
Certificazione/Conformità DIN 12681 e ISO 6706
Classe B
Bilancia Blu in rilievo
Diametro (sistema metrico) 44 mm
Quantità 1 ciascuno
Graduazioni 2 ml
Autoclavabile
Limite di errore ±2 ml
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Food Industry
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Tipo Cilindro dosatore