Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
Codice prodotto. 10151341 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
1 ml
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10151341
Marca: BRAND™ 34854
In polipropilene ad alta trasparenza. I cilindri di misurazione alti in polipropilene di classe B con scala stampata blu consentono una facile valutazione del volume. L’esposizione a temperature fino a 80°C non causa limiti di errore superati in modo permanente. Si consiglia la pulizia fino a 60°C per preservare marcature e iscrizioni.
  • Manufactured from high-clarity polypropylene.
  • Tall form with blue printed scale provides easy volume assessment.
  • Class B.
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Tolleranza ±5 mL
N. per confezione 5 Pack
Classe B
Quantità 5 Pack
Graduazioni 5 mL
Limite di errore ±5 mL
Temperatura max 80°C
Suddivisione 5 mL
Forma Round
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Tipo Graduated Measuring Cylinder