Learn More
BRAND™ Class B Polypropylene Volumetric Flask
Codice prodotto. 10258020 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10258020
Marca: BRAND™ 36048
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High clarity polypropylene construction. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanently exceeded error limits.
  • High clarity polypropylene construction
  • Includes polypropylene stopper
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 60°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • Height = Height without stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To contain (TC, in.)
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Limite di errore ±0.30 mL
N. per confezione 1
Temperature Range (Metric) Up to 60°C
Tolleranza ±0.30 mL
Autoclavabile Autoclavable
Classe B
Tipo di chiusura Stopper
Dimensione chiusura NS 19/26