Learn More
BRAND™ Class B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette
Codice prodotto. 15501526 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15501526 25 mL pezzi 6
15693947 2 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15501526 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 27013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.20€
    39.92€ / pezzi 6
    Risparmia 21.28€
    34% Sconto
In stock
Class B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette is constructed of AR-GLAS™ with amber graduations.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 835
Classe B
Descrizione To Deliver (TD, Ex.)
Materiale AR-GLAS
Graduato Sì
Colore graduazione Amber
Graduazioni 0.1 mL
Volume (sistema metrico) 25 mL