Learn More
Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Crystal clear
- Good chemical resistance
- Permanent graduations moulded into beaker
- Can withstand temperatures up to 170°C for short periods
- Suitable for applications with food
Specifica
Specifica
| Colore | Crystal Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 52mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | PMP |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
| Altezza (sistema metrico) | 72mm |
| Quantità | 12Pack |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |