Learn More
Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B
Codice prodotto. 10719661
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10719661
Marca: Kartell™ 0154600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B uses horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
  • Crystal clear
  • Good chemical resistance
  • Permanent graduations moulded into beaker
  • Can withstand temperatures up to 170°C for short periods
  • Suitable for applications with food
Specifica
Colore Crystal Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 88mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale PMP
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Foodstuff
Altezza (sistema metrico) 119mm
Quantità 12Pack
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1
Scale Molded Graduations
Stile Low Form