Learn More
Kartell™ Becher bassi di classe B (TPX™) in PMP con scala graduata blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Descrizione
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Beaker with Blue Graduations uses horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
- Traditional beaker shape
- Low form, durable and economical alternative to glass beakers
- Ideal for general laboratory use
- Kartell™ TPX™ (PMP) material - crystal-clear visibility and excellent chemical resistance
- Autoclavable at 121°C, maximum temperature 170°C for short periods
- Graduations are clearly printed in indelible blue solvent resistant ink
- Class B
- Complies with ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 71mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | PMP |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for foodstuff |
| Altezza (sistema metrico) | 95mm |
| Incrementi | 10mL |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1 |
| Vedi altri risultati |