Learn More
Kartell™ Becher bassi di classe B (TPX™) in PMP con scala graduata blu
Codice prodotto. 10063734
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Codice prodotto. 10063734
Marca: Kartell™ 0172500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Beaker with Blue Graduations uses horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
  • Traditional beaker shape
  • Low form, durable and economical alternative to glass beakers
  • Ideal for general laboratory use
  • Kartell™ TPX™ (PMP) material - crystal-clear visibility and excellent chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C, maximum temperature 170°C for short periods
  • Graduations are clearly printed in indelible blue solvent resistant ink
  • Class B
  • Complies with ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 110mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale PMP
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for foodstuff
Altezza (sistema metrico) 146mm
Incrementi 20mL
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1
Scale Blue Graduated Scale
Stile Low Form