Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene traslucido con scala graduata blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 ml
1000 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduazioni:
0.5 ml
1 ml
10 ml
1 ml
20 mL
20 ml
5 ml
Permanent
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 30
Description
- Permanent enhanced pin sharp blue graduations provide clarity and reproducibility
- Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C
- Tall form, pentagon base for stability
- Class B
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Tolleranza | ±10 ml |
| Certificazione/Conformità | Conformità ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977 |
| Classe | Classe B |
| Bilancia | Segni di graduazione blu permanenti |
| Diametro (sistema metrico) | 66 mm |
| Graduazioni | 10 ml |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Limite di errore | ±10 ml |
| Show More |