Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene traslucido con scala graduata blu
Click to view available options
Graduazioni:
0.5 ml
1 ml
10 ml
1 ml
20 mL
20 ml
5 ml
Permanent
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 30
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 ml
1000 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Descrizione
- Permanent enhanced pin sharp blue graduations provide clarity and reproducibility
- Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C
- Tall form, pentagon base for stability
- Class B
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Classe | B |
| Bilancia | Permanent blue graduations |
| Graduazioni | 20 ml |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Limite di errore | ±20 ml |
| Temperatura max | 100°C |
| Suddivisione | 20 ml |
| Forma | Cylindrical |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Scale Color | Blu |
| Vedi altri risultati |