Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene traslucido con scala graduata blu
Codice prodotto. 15805577
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 ml
1000 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduazioni:
0.5 ml
1 ml
10 ml
1 ml
20 mL
20 ml
5 ml
Permanent
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 30
Codice prodotto. 15805577
Marca: Kartell™ 0256400
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti di misurazione in polipropilene autoclavabili Kartell™ con graduazioni stampate in blu forniscono una soluzione economica e sicura per la misurazione del volume dei liquidi in laboratorio.
  • Permanent enhanced pin sharp blue graduations provide clarity and reproducibility
  • Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C 
  • Tall form, pentagon base for stability
  • Class B
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±2 ml
Certificazione/Conformità Conformità ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977
Classe Classe B
Bilancia Segni di graduazione blu permanenti
Diametro (sistema metrico) 41.5 mm
Graduazioni 20 mL
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±2 ml
Temperatura max 100°C
Suddivisione 2 ml
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Scale Color Blu
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Tipo Cilindro dosatore