Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene traslucido con scala graduata blu
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti di misurazione in polipropilene autoclavabili Kartell™ con graduazioni stampate in blu forniscono una soluzione economica e sicura per la misurazione del volume dei liquidi in laboratorio.
Marca: Kartell™ 0256000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10100kg
Descrizione
- Permanent enhanced pin sharp blue graduations provide clarity and reproducibility
- Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C
- Tall form, pentagon base for stability
- Class B
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
Specifica
10 mL | |
BS 5404 Part 2 1977, ISO 6706-1981 (E) | |
13.5 mm | |
Permanent | |
120°C | |
Foodstuff | |
Pentagonal | |
Graduated Measuring Cylinder |
Polypropylene | |
Class B | |
10/pk | |
Autoclavable | |
Round | |
Blue | |
140 mm |