Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 in scatola con certificato di calibrazione COFRAC
Codice prodotto. 11715193
Click to view available options
Massa:
1 g
1 to 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715193
Marca: Zwiebel™ PBI23878
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate weights of lower accuracy classes and are used with class I weighing instruments. Zwiebel™ Class E2 Box Weights are intended for use with class F1 weights.
  • Class E2 stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Massa 100 g
Tolleranza ±0.16 mg
Da utilizzare con (applicazione) For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I