Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 in scatola con certificato di calibrazione COFRAC
Click to view available options
Massa:
1 g
1 to 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class E2 Box Weight
- Includes COFRAC Calibration Certificate
Specifica
Specifica
| Massa | 1 g |
| Tolleranza | ±0.03 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con strumenti di pesatura con precisione speciale di classe I |