Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 in scatola con certificato di calibrazione COFRAC
Click to view available options
Massa:
1 g
1 to 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class E2 stainless steel calibration weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
| Massa | 2 g |
| Tolleranza | ±0.04 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |