Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 con certificato di calibrazione COFRAC
Click to view available options
Massa:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolleranza:
±0.006 mg
±0.008 mg
±0.01 mg
±0.012 mg
±0.016 mg
±0.02 mg
±0.025 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class E2 calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Delivered with a COFRAC calibration certificate guaranteeing traceability
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
| Massa | 20 mg |
| Tolleranza | ±0.01 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |