Learn More
Camici da laboratorio in polipropilene monouso Categoria I
Click to view available options
Size:
2X-Large
Large
Medium
Small
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descripción
- Polipropilene spunbond bianco
- Polsini elasticizzati
- Peso del tessuto: 40 g/m2
- Colletto standard, senza tasche
- Spacco posteriore
- Colletto singolo
- Cinque chiusure a scatto a garanzia della sicurezza
- Unisex
Especificaciones
Especificaciones
| Size | X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | Bottoni a pressione |
| Stile polso | Elasticizzati |
| Monouso | Sì |
| N. di tasche | Nessuna |
| Tipo di colletto | Colletto singolo |
| Tipo di giuntura | Cuciture a quattro fili |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido