Learn More
Camici da laboratorio in polipropilene monouso Categoria I
Click to view available options
Size:
2X-Large
Large
Medium
Small
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- White spunbond polypropylene
- Elasticated cuffs
- Fabric weight: 40g/m2
- Standard collar, no pockets
- Back slit
- Single collar
- Five Snap fasteners for a secure closure
- Unisex
Specifica
Specifica
| Size | Small |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Press Studs |
| Stile polso | Elastic |
| Monouso | Single-use |
| N. di tasche | None |
| Tipo di colletto | Single collar |
| Tipo di giuntura | Four thread stitched seams |
| Vedi altri risultati |