Learn More
Camici da laboratorio in polipropilene monouso Categoria I
Codice prodotto. p-9085003
Click to view available options
Size:
2X-Large
Large
Medium
Small
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16692103
Marca: New source - PPE HMLCM
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi camici da laboratorio in polipropilene unisex, con spacco posteriore, hanno 5 bottoni a pressione, polsini elasticizzati e sono senza tasche. Offrono sicurezza e comfort in laboratorio.
  • Polipropilene spunbond bianco
  • Polsini elasticizzati
  • Peso del tessuto: 40 g/m2
  • Colletto standard, senza tasche
  • Spacco posteriore
  • Colletto singolo
  • Cinque chiusure a scatto a garanzia della sicurezza
  • Unisex
Specifica
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Polipropilene
Colore Bianco
Tipo di chiusura Bottoni a pressione
Stile polso Elasticizzati
Monouso
N. di tasche Nessuna
Tipo di colletto Bottoni a pressione
Tipo di giuntura Cuciture a quattro fili
Misura petto (sistema metrico) 69 cm
Certificazione/Conformità Categoria I; CE 0197; Direttiva 93/42/CEE Allegato V
Certifications/Compliance (Europe) 93/42/EEC
Include Cinque bottoni a pressione, spacco posteriore di 27 cm
Tipo di imballaggio Confezionato singolarmente in sacchetto di PE
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Lunghezza manicotto (sistema metrico) 77 cm