Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola
Codice prodotto. 11700593
Click to view available options
Tolleranza:
±0.2 mg
±0.5 mg
±1.2 mg
±1.6 mg
±10 mg
±2 mg
±250 mg
±5 mg
±50000 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11700593
Marca: Zwiebel™ PBI2300C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
  • Class M1 weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Tolleranza ±0.2 mg
Da utilizzare con (applicazione) For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII