Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola con certificato
Click to view available options
Tolleranza:
±1 mg
±1.2 mg
±1.6 mg
±10 mg
±100 mg
±2 mg
±250 mg
±3 mg
±5 mg
±500 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class M1 stainless steel calibration weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
| Tolleranza | ±1 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con strumenti di pesatura con precisione media di classe III e precisione ordinaria di classe IIII |