Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola con certificato
Codice prodotto. p-8006538
Click to view available options
Tolleranza:
±1 mg
±1.2 mg
±1.6 mg
±10 mg
±100 mg
±2 mg
±250 mg
±3 mg
±5 mg
±500 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11790763
Marca: Zwiebel™ PBI23122
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Tolleranza ±5 mg
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con strumenti di pesatura con precisione media di classe III e precisione ordinaria di classe IIII