Learn More
Zwiebel™ Class M1 Calibration Weights
Codice prodotto. p-7160221
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
10 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11710593
Marca: Zwiebel™ PBI2300D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Zwiebel™ Class M1 Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class M2 weights.
  • Permanent magnetization: < 250 μT
  • Weights intended for use in the verification or calibration of class M weights, and for use with weighing 2 instruments of medium accuracy class III
  • One bloc material without adjustment cavity
Specifica
Product Type Sheet Weight
Certificazione/Conformità Recommendation OIML R111
Descrizione 0.1 mm thick
Materiale Aluminum
Peso (sistema metrico) 10 mg
Densità 2700 ±100 kg/m3
Forma Triangle
Lunghezza (sistema metrico) 9.2 mm from point to point
Larghezza (sistema imperiale) 8 mm from top to bottom