Learn More
Zwiebel™ Scatole pesi di classe M1 con certificato
Codice prodotto. 11890882
Click to view available options
Massa:
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11890882
Marca: Zwiebel™ PBI56810
Solo null disponibili
Specifica
Massa 500 g
Tolleranza ±25 mg
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con strumenti di pesatura con precisione media di classe III e precisione ordinaria di classe IIII