Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1
Codice prodotto. 12001613
Click to view available options
Tolleranza:
±1000 mg
±250 mg
±500 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12001613
Marca: Zwiebel™ PBI23717
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Class M1 cast iron calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually
Specifica
Tolleranza ±500 mg
Da utilizzare con (applicazione) For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII