Learn More
Abeba™ Classic 1000 Shoes
Codice prodotto. 15696557
Click to view available options
Size:
36
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15696557
Marca: Abeba™ 1000/36
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Animal fats, oil and fuel resistant. Leather/microfiber construction.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Grained leather
  • White
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Adjustable instep area
  • Buckle fastening
  • Heel patch microfiber
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Colore White
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 1000
Materiale dello zoccolo Steel
Resistente a Animal fats, oil and fuel