Learn More
Abeba™ Classic 31000 Shoes
Codice prodotto. 15485704
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
missing translation for 'unitSize'
1 paio
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15485704
missing translation for 'mfr': Abeba™ 31000/45
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Animal fats, oil and fuel resistant. Leather/microfiber construction.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
  • Grained leather
  • White
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Adjustable instep area
  • Buckle fastening
  • Heel patch microfiber
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
Colore White
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 45
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 31000
Materiale dello zoccolo Steel
Resistente a Animal fats, oil and fuel