Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Codice prodotto. 11567234 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11567234
Marca: Tenak™ TE21418
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
  • With a locking rod to secure the cryoboxes
  • These racks are for half sized boxes with 5 x 5 cell divider
  • Max. footprint of 83 x 83 mm
Specifica
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 12
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cyrogenic Freezers
Dimensioni (L x P x A) 83 x 83 x 665 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm (Box)