Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Codice prodotto. 15270474 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15270474
Marca: Tenak™ TE21412
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
  • With a locking rod to secure the cryoboxes
  • These racks are for half sized boxes with 5 x 5 cell divider
  • Max. footprint of 83 x 83 mm
Specifica
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 10
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cyrogenic Freezers
Dimensioni (L x P x A) 83 x 83 x 555 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm (Box)