Learn More
Kolmi Hopen™ Classic Polypropylene Hygiene Gown with Zipper
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7227156 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Size:
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17780119
Marca: Kolmi Hopen™ 40.635/03
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These single-use gowns protect the working environment from particles coming from the operator, such as hair or sweat.
  • Suitable to HACCP procedures
  • Allow operator to protect himself from risks of soiling environment
Specifica
Size Large
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001
Materiale Polypropylene
Colore Sky Blue
Tipo di chiusura Zipper
Monouso Single-use
Peso (sistema metrico) 40 gsm