missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes

Codice prodotto. 15200494 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15200494

Marca: Tenak™ TE21455B

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.

  • Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
  • Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers

Specifica

Include White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 2
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chest Frseezers
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 166 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm (Box)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato