Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Codice prodotto. p-9281037 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15200494
Marca: Tenak™ TE21455B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
  • Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
  • Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Specifica
Include White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 2
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chest Frseezers
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 166 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm (Box)