Learn More
Velp Scientifica™ CLASSIC Vortex Mixer
Codice prodotto. 16639675 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Orbita:
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16639675
Marca: Velp Scientifica™ F202A0173
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compact vortex mixer suitable for different mixing requirements, with touch or continuous mode.
  • Stability is optimized with selection lever related to operating mode
  • 3 anti-slip rubber feet help keep the stirrer in the required position
  • Variable speed operation, electronically controlled up to 3000 rpm
  • Optimum resistance to chemicals from technopolymer casing
  • Zinc alloy base provides a high level of stability
  • IP 42 protection against particles and liquids
  • Large choice of accessories to suit tubes, plates, and flasks
  • Universal voltage/frequency model
  • Guaranteed by 3 year warranty
Specifica
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 0 to 3000 rpm
Tensione 230 V
Wattage 15 W
Certificazione/Conformità CE Declaration of Conformity
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Zinc Alloy, Technopolymer
Dimensioni (L x P x A) 220 x 180 x 70 mm
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Peso (sistema metrico) 2.2 kg
Tipo di unità di controllo Analog
Modello CLASSIC Vortex Mixer
Display None
Protezione IP IP42
Modalità operative Touch, Continuous
Garanzia e offerta di assistenza 3 Years