Learn More
Motic™ Microscopio digitale stereo Classmag 41
Codice prodotto. 12180930
Click to view available options
Head Style:
Binocular, 45° Inclined
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12180930
Marca: Motic™ 1100500200201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Discover the endless possibilities and benefits of using a digital stereo microscope. Motic™ Digital Stereo Microscope DM-143-FBGG is suitable for any application and working area.
  • Greenough zoom optical system
  • Binocular head, 45° inclined with Built-in digital camera CMOS 1/2 in. (12.7mm) chip
  • 3MP - 2048 x 1536 pixels with USB 2.0 output
  • Widefield eyepiece: WF10X/20mm
  • 4:1 Zoom ratio, WD=80mm
  • Magnification range: 1X to 4X
  • FBGG: Pole type stand with large working base
  • Coarse focusing system with tension adjustment
  • Incident and transmitted halogen illumination with intensity control
  • Motic Images Plus 2.0 for PC & MAC
Specifica
Include Black/White and frosted glass stage plates, blue filter and dust cover, Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux, Calibration slide
Risoluzione 3MP - 2048 x 1536 pixels with USB 2.0 output
Tipi di obiettivo Achromatic
Field of View 20 mm
Intervallo di zoom Objective magnification range: 1X to 4X; 4:1 Zoom ratio
Requisiti elettrici Power supply 100/240 V (CE)
Product Type Digital Stereo Microscope
Modello DM-143-FBGG
Head Style Binocular, 45° Inclined
Tipo di illuminazione Alogeno, trasmesso
Eyepiece WF 10X/20 mm
Quantità 1 ciascuno