Learn More
Claudin 1 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Claudin 1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16821074
|
Proteintech
13050-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16811074
|
Proteintech
13050-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Claudin-1 is a member of the transmembrane protein family claudins located in cell-cell tight junctions and it acts as a co-receptor for HCV entry into hepatic cells. Claudins are abundant in luminal epithelial sheets where they maintain epithelial cell polarity. Claudin-1 is expressed in most tissues such as bladder, fallopian tube, liver, pancreas, prostate, and skin.Specifica
| Claudin 1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Canine, Mouse | |
| O88551, O95832 | |
| 12737, 608207, 9076 | |
| Claudin 1 Fusion Protein Ag3713 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CLDN1 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| claudin 1, CLD1, CLDN1, ILVASC, SEMP1 | |
| CLDN1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |