Learn More
Sampling Systems™ Cleaning Coupons for Plastics
Codice prodotto. 15859561 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Materiale:
HDPE
Nylon
PTFE
PVC
Polypropylene
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15859561
Marca: Sampling Systems™ 8644T100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test and validate your cleaning regime with this range of cleaning validation coupons for various plastics.
  • Tests available for HDPE, nylon, PP, PTFE and PVC
  • Two sizes available for each configuration, either 50 x 50mm or 100 x 100mm
Specifica
Product Type Cleaning Coupon
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Testing and validating cleaning regime
Materiale PTFE