Learn More
Sampling Systems™ Cleaning Coupons for Plastics
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Materiale:
HDPE
Nylon
PTFE
PVC
Polypropylene
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tests available for HDPE, nylon, PP, PTFE and PVC
- Two sizes available for each configuration, either 50 x 50mm or 100 x 100mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Coupon |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Testing and validating cleaning regime |
| Materiale | PVC |