Learn More
Hirschmann™ Cleaning Detergent rea-clean™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Biodegradable cleaner
- Surface cleaning
- Phosphate-free and self-neutralising
Specifica
Specifica
| Product Type | Phosphate-free Cleaning Concentrate |
| Forma | Liquid |
| Product Line | rea-clean |
| Descrizione | Biodegradable, fat dissolving, gentle on materials |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All sufaces in labs |
| Quantità | 1 Can |
| Volume (sistema metrico) | 30 L |