Learn More
Hirschmann™ Cleaning Detergent rea-clean™
Codice prodotto. p-7162677
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10160661
Marca: Hirschmann™ 9790101
Bio degradable cleaning detergent for rapid, automatic and careful cleaning of materials and surfaces especially made of plastics.
  • Biodegradable cleaner
  • Surface cleaning
  • Phosphate-free and self-neutralising
Specifica
Product Type Phosphate-free Cleaning Concentrate
Forma Liquid
Product Line rea-clean
Descrizione Biodegradable, fat dissolving, gentle on materials
Da utilizzare con (apparecchiatura) All sufaces in labs
Quantità 1 Refill Bottle
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • rea-clean Bio-Reiniger
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .