Learn More
Hirschmann™ Cleaning Detergent rea-phos™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Phosphate-free
- Removes oil, fat, blood and protein residues
- Usable in hot water
- Suitable for ultrasonic systems
Specifica
Specifica
| Product Type | Phosphate-free Rapid Cleaning Concentrate |
| Forma | Liquid |
| Product Line | rea-phos |
| Concentrazione | 1% |
| Descrizione | Biodegradable |
| Quantità | 1 Bottle |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- rea-phos
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .