Learn More
Hirschmann™ Cleaning Detergent rea-pur™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Removes oil, fat, blood and protein resedues
- Protective to the cleaned material
- Graduations and markings are not attacked
- Surface cleaning
- 0.5% solution for use
Specifica
Specifica
| Product Type | Rapid Cleaning Agent |
| Forma | Powder |
| Product Line | rea-pur |
| Concentrazione | 0.5% |
| Descrizione | Gentle on materials and skin |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All laboratory instruments |
| Quantità | 1 Bucket |
| Volume (sistema metrico) | 5 kg |