Learn More
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Codice prodotto. 11559463
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.24 in.
0.318 in.
0.375 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11559463
Marca: Brady™ 104296
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For BMP71 Printers. Brady Terminal Block Markers (B-498) are made of repositionable vinyl cloth.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized
Descrizione Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000
Tipo di adesivo Rubber, Repositionable
Colore White
Finitura Semi-gloss
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Product Type Terminal Block Markers (B-498)
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 300 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.5 mm