Learn More
Cole-Parmer Cleanroom 10-32 UNF to Hose Barb Fitting, Straight Adapter, Natural Kynar™
Codice prodotto. 30052987 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1/16 in.
1/8 in.
3/32 in.
Dimensioni filo:
10-32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 30052987
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5010757
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Tekniske data
Certificazione/Conformità FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Diametro (sistema metrico) interno 1/16 in.
Materiale Nylon
Quantità confezione 10/Pk.
Porta di uscita Threaded UNF(M) x Hose Barb
Metodo di sterilizzazione E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 121°C
Dimensioni filo 10-32
Forma Diritto
Colore White
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.